Learn More
GPE Scientific™ NorLoc™ Tapas de tubos de RMN
Código de producto. 15638995
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amapola roja
Amarillo limón
Azul marino
Blanco glaciar
Onyx negro
Verde envidia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color
15638995 Onyx negro
15858254 Azul marino
15648995 Blanco glaciar
15658995 Amarillo limón
15668995 Amapola roja
15868254 Verde envidia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15638995 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor NORLOC25BO100PK
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
GPE Scientific™ NorLoc™ Las tapas de los tubos de RMN se pueden aplicar fácil y rápidamente, lo que aumenta la seguridad personal y ahorra un tiempo valioso.
  • Cuenta con un diseño patentado que soluciona muchos de los defectos de la tapa del tubo de RMN tradicional.
  • Se puede aplicar de forma mucho más fácil y rápida, aumentando así la seguridad personal y ahorrando un tiempo valioso.
  • Incorpora un diseño de sello avanzado, lo que le confiere capacidades superiores de sujeción y sellado.
  • La retención superior de la tapa al tubo forma un sello abovedado que protege muestras valiosas o críticas, incluso durante el almacenamiento en frío refrigerado y los ciclos de temperatura variable, y resiste extracciones y reaplicaciones repetidas.
Especificaciones
Tipo de producto Tapón para tubos de RMN
Color Onyx negro
Cantidad 100/Pk.
Tamaño 5 mm