Learn More
Norlaudanosolina Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30136990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136990 10 mg 10 miligramos
30138225 100 mg 100 miligramos
30009410 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN66142510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16659-88-4
Fórmula molecular C16 H17 N O4 . Br H
Peso molecular (g/mol) 368.22
Sinónimo 1-[(3,4-Dihydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide (1:1), 1-(3,4-Dihydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide, 1(±)-Tetrahydropapaveroline Hydrobromide, NSC 118071, Tetrahydropapaveroline Bromide, Tetrahydropapaveroline Hydrobromide
Nombre IUPAC 1-[(3,4-dihidroxifenil)metil]-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-6,7-diol; Hidrobromuro
SMILES Br.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norlaudanosoline Hydrobromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO4.BrH/c18-13-2-1-9(6-14(13)19)5-12-11-8-16(21)15(20)7-10(11)3-4-17-12;/h1-2,6-8,12,17-21H,3-5H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0419
Porcentaje de pureza >95%