Learn More
Norisoboldine, MedChemExpress
Código de producto. 16439028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16439028 10 mg 10 miligramos
16421448 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16439028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0586
MedChemExpress Norisoboldine is an orally active natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist. Norisoboldine, as a major isoquinoline alkaloid present in Radix Linderae, can be used for the research of Rheumatoid arthritis and Ulcerative colitis.
Norisoboldine is an orally active natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist. Norisoboldine, as a major isoquinoline alkaloid present in Radix Linderae, can be used for the research of Rheumatoid arthritis and Ulcerative colitis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norisoboldine
CAS 23599-69-1
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19NO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo (+)-Laurelliptine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (199.46 mM)
SMILES OC1=C(OC)C=C2CCN[C@@]3([H])CC4=CC(O)=C(OC)C=C4C1=C23
Peso molecular (g/mol) 313.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.35
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation