Learn More
Clorhidrato de noribogaína, TRC
Código de producto. 30423695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30423695 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30423695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN69202010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Noribogaine hydrochloride
CAS 110514-35-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 H24 N2 O . Cl H
Cantidad 10 mg
Sinónimo 6,9-Methano-5H-pyrido[1',2':1,2]azepino[4,5-b]indol-2-ol','7-ethyl-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro-','hydrochloride (1:1)','(6R,6aS,7S,9R,11S)-Ibogaine','O-demethyl-','hydrochloride (6CI), Noribogaine hydrochloride, O-Demethylibogaine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c1-2-12-7-11-8-16-18-14(5-6-21(10-11)19(12)16)15-9-13(22)3-4-17(15)20-18;/h3-4,9,11-12,16,19-20,22H,2,5-8,10H2,1H3;1H/t11-,12+,16+,19+;/m1./s1
SMILES Cl.CC[C@H]1C[C@@H]2C[C@@H]3[C@H]1N(CCc4c3[nH]c5ccc(O)cc45)C2
Peso molecular (g/mol) 332.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1655
Porcentaje de pureza >95