Learn More
Beta-carbolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10618454 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10618454 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10598883 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10021430 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
3 options
Código de producto. 10618454
Marca: Thermo Scientific Acros 129260025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 244-63-3 | C11H8N2 | 168.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 244-63-3
Fórmula molecular C11H8N2
Peso molecular (g/mol) 168.20
Número MDL MFCD00004956
Clave InChI AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9h-pyrido 3,4-b indole, norharman, norharmane, beta-carboline, carbazoline, 2,9-diazafluorene, 9h-beta-carboline, 2-azacarbazole, .beta.-carboline
PubChem CID 64961
ChEBI CHEBI:109895
Nombre IUPAC 9H-pirido[3,4-b]indol
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norharman
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 199.0°C to 201.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Tertiary base)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Beilstein 23, II, 224
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo