Learn More
Beta-carbolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10598883 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10598883 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10021430 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10618454 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10598883 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129261000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 244-63-3 | C11H8N2 | 168.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 244-63-3
Fórmula molecular C11H8N2
Peso molecular (g/mol) 168.20
Número MDL MFCD00004956
Clave InChI AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9h-pyrido 3,4-b indole, norharman, norharmane, beta-carboline, carbazoline, 2,9-diazafluorene, 9h-beta-carboline, 2-azacarbazole, .beta.-carboline
PubChem CID 64961
ChEBI CHEBI:109895
Nombre IUPAC 9H-pirido[3,4-b]indol
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norharman
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 199.0°C to 201.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Tertiary base)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Beilstein 23, II, 224
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo