Learn More
Norgnoscopina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norgnoscopine |
| CAS | 92621-03-9 |
| Fórmula molecular | C21 H21 N O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1(3H)-isobenzofuranone, Norgnoscopine, Nor-α-gnoscopine, N-Desmethyl Noscapine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21NO7/c1-24-12-5-4-11-15(18(12)25-2)21(23)29-17(11)16-14-10(6-7-22-16)8-13-19(20(14)26-3)28-9-27-13/h4-5,8,16-17,22H,6-7,9H2,1-3H3/t16-,17?/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2C(OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3NCCc4cc5OCOc5c(OC)c34 |
| Nombre IUPAC | 6,7-dimetoxi-3-[(5R)-4-metoxi-5,6,7,8-tetrahidro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-il]-3H-isobenzofuran-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 399.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.1318 |