Learn More
Norgestrel, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norgestrel |
| CAS | 6533-00-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Norgestrel |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C21 H28 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Norgestrel, DL-Norgestrel, FH 122A, Methylnorethindrone, Monovar, Neogest, Ovrette, Postinor, SH 70850, SH 850, Wy 3707, dl-Norgestrel, rac-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17a-pregn-4-en-20-yn-3-one, 18,19-Dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy-, (+/-)- (8CI), (+/-)-13-Ethyl-17alpha-ethynyl-17-hydroxygon-4-en-3-one, (+/-)-17alpha-Ethynyl-13-ethyl-17-hydroxygon-4-en-3-one, (+/-)-17alpha-Ethynyl-13beta-ethylgon-4-en-17beta-ol-3-one, (+/-)-Norgestrel, 13-Ethyl-17alpha-ethynyl-17beta-hydroxy-4-gonen-3-one, dl-11beta-Ethyl-17alpha-ethynyl-17beta-hydroxygon-4-en-3-one, dl-13-beta-Ethyl-17-alpha-ethynyl-17-beta-hydroxygon-4-en-3-one, alpha-Norgestrel |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Mostrar más |