Learn More
(-)-norgestrel-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Norgestrel-d6 |
| CAS | 2376035-98-0 |
| Fórmula molecular | C21 D6 H22 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Levonorgestrel-d6, Levonorgestrel-2,2,4,6,6,10-D6, (-)-Norgestrel-2,2,4,6,6,10-d6, 17α-Ethynyl-13β-ethylgon-4-en-17β-ol-3-one-2,2,4,6,6,10-d6, 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one-2,2,4,6,6,10-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D2,6D2,13D,16D |
| SMILES | [2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(CC)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C)[C@@]2([2H])CC([2H])([2H])C1=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-2,2,4,6,6,10-hexadeuterio-13-etil-17-etinil-17-hidroxi-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 318.483 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.247 |