Learn More
Impureza C de Norgestimate EP, Mikromol™
Descripción
Impureza C de Norgestimate EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norelgestromin (17-Deacetylnorgestimate) |
| CAS | 53016-31-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Norelgestromin (17-Deacetylnorgestimate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H29 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 17-Deacetylnorgestimate, 18-Methylnorethindrone oxime, BRN 4202099, D-Norgestrel 3-oxime, Levonorgestrel 3-oxime, Levonorgestrel oxime, Norelgestromin, Norplant 3-oxime, RWJ 10553, 17-Desacetyl Norgestimate, Desacetylnorgestimate, Norgestimate Mixture of Imp. C and D (EP), 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy-, oxime, (17alpha)-, d-(17alpha)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one oxime, Norgestimate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H29NO2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22-24)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23-24H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=NO)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-3-hidroxiimino-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Mostrar más |