Learn More
Impureza A de Norgestimate EP, Mikromol™
Descripción
Impureza A de Norgestimate EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levonorgestrel Acetate |
| CAS | 13732-69-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Levonorgestrel Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H30 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 13β-Ethyl-3-oxo-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (Levonorgestrel Acetate), Levonorgestrel Acetate, Norgestimate Imp. A (EP), Norgestimate USP Related Compound A, Norgestimate USP RC A, 13beta-Ethyl-3-oxo-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate, Norgestimate Related Compound A, Norgestimate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H30O3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(25)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)26-15(3)24/h2,14,18-21H,4,6-13H2,1,3H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(=O)C)C#C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Mostrar más |