Learn More
Norflurazon, TRC
Código de producto. 30410351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30410351 50 mg
30419469 1 g
30418510 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN68450050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27314-13-2
Fórmula molecular C12 H9 Cl F3 N3 O
Peso molecular (g/mol) 303.67
Sinónimo Evital, 4-chloro-5-(methylamino)-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)pyridazin-3(2H)-one
Nombre IUPAC 4-cloro-5-(metilamino)-2-[3-(trifluorometil)fenil]piridazin-3-ona
SMILES CNC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2cccc(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norflurazon
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9ClF3N3O/c1-17-9-6-18-19(11(20)10(9)13)8-4-2-3-7(5-8)12(14,15)16/h2-6,17H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.0386
Porcentaje de pureza >95%