Learn More
Norflurazón-desmetil 10 μg/mL en acetato de etilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30326417 1 mL
1 options
Código de producto. 30326417 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRELA15651000EA
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norflurazon-desmethyl
CAS 23576-24-1
Nombres de analitos o componentes Norflurazon-desmethyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H7 Cl F3 N3 O
Concentración 10 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3(2H)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, 3(2H)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)- (8CI), 5-Amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone, 4-Chloro-5-amino-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-3(2H)-pyridazinone, Desmethylnorflurazon, SAN 9774, Norflurazon-desmethyl
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7ClF3N3O/c12-9-8(16)5-17-18(10(9)19)7-3-1-2-6(4-7)11(13,14)15/h1-5H,16H2
Tipo de solución Single Solution
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2cccc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 5-amino-4-cloro-2-[3-(trifluorometil)fenil]piridazin-3-ona
Solvent or Matrix Ethyl Acetate
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 289.64
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.023 g/mol