Learn More
Oxalato de norfluoxetina, Mikromol™
Código de producto. 30051888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051888 25 mg 25 miligramos
17901086 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051888 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0256.180025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Oxalato de norfluoxetina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norfluoxetine oxalate
CAS 107674-50-0
Nombres de analitos o componentes Norfluoxetine oxalate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 F3 N O . C2 H2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Norfluoxetine Oxalate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)
SMILES NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2.OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido oxálico;3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 385.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1137 g/mol