Learn More
Oxalato de norfluoxetina, LoGiCal
Código de producto. 30462424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462424 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462424 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0256.18
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norfluoxetine oxalate
CAS 107674-50-0
Nombres de analitos o componentes Norfluoxetine oxalate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 F3 N O . C2 H2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Norfluoxetine Oxalate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)
Tipo de solución Neat
SMILES NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2.OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido oxálico;3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 385.33
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1137 g/mol