Learn More
Clorhidrato de norfluoxetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norfluoxetine Hydrochloride |
| CAS | 57226-68-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H16 F3 N O . HCl |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanamine','γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-','hydrochloride (9CI), γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride (1:1), 3-Phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-1-amine hydrochloride, 3-Phenyl-3-(4-trifluoromethyl-phenoxy)-propylamine hydrochloride, Norfluoxetine hydrochloride, Norfluoxetine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16F3NO.ClH/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15H,10-11,20H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 331.76 |
| Mostrar más |