Learn More
Norfluoxetina HCl, Lipomed
Código de producto. 30462586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30462586 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30462586 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMFLX1692HC100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Norfluoxetina HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norfluoxetine Hydrochloride
CAS 57226-68-3
Nombres de analitos o componentes Norfluoxetine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 F3 N O . HCl
Sinónimo γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine Hydrochloride, (+/-)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine Hydrochloride, Desmethylfluoxetine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
Nombre IUPAC 3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 331.76
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.0951 g/mol