Learn More
Norfluoxetina HCl, Lipomed
Descripción
Norfluoxetina HCl
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norfluoxetine Hydrochloride |
| CAS | 57226-68-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Norfluoxetine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H16 F3 N O . HCl |
| Sinónimo | γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine Hydrochloride, (+/-)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine Hydrochloride, Desmethylfluoxetine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina;clorhidrato |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |