Learn More
Lipomed Norfluoxetina-D6.oxalato
Código de producto. 30458063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30458063 10 mg
30460609 50 mg
30461409 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30458063 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMFLX1859OX10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Los materiales de referencia certificados de Lipomed son soluciones ordenadas, nativas y soluciones estables etiquetadas con isótopos, con documentación y apoyo experto. Desde laboratorios forenses hasta clínicos, elige Lipomed por la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norfluoxetine-D6 oxalate
CAS 1435934-41-0
Fórmula molecular C16 D6 H10 F3 N O . C2 H2 O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo Norfluoxetine-D6 Oxalate
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15 H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,15 D;
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])(CCN)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F.OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC 3-deuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;oxalic acid
Peso molecular (g/mol) 391.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.1514