Learn More
Clorhidrato de norfluoxetina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norfluoxetine-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1185132-92-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 D5 H11 F3 N O . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,1,2,2,3-Pentadeuterio-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine hydrochloride, Norfluoxetine-d5 hydrochloride, Norfluoxetine-D5 (propyl-D5) Hydrochloride, γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropan-α,α,β,β,γ-d5-amine hydrochloride (1:1), 3-Phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1,1,2,2,3-d5-1-amine hydrochloride (1:1), 3-(4-Trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropyl-d5-amine hydrochloride, 1-(3-Amino-1-phenylpropoxy-1,2,2,3,3-d5)-4-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride, (±)-Norfluoxetine-d5 HCl (propyl-1,1,2,2,3-d5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16F3NO.ClH/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15H,10-11,20H2;1H/i10D2,11D2,15D; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3-pentadeuterio-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 336.7913 |
| Mostrar más |