Learn More
Norfluoxetina-d5 Cloruro (Fenil-d5), TRC
Código de producto. 30416680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30416680 10 mg -
30423329 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30416680 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN68110310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188265-34-0
Fórmula molecular C16H12D5ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 336.79
Sinónimo γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine-d5 Hydrochloride, (+/-)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine-d5 Hydrochloride, Desmethylfluoxetine-d5 Hydrochloride
SMILES NCCC(OC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norfluoxetine-d5 Hydrochloride (Phenyl-d5)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16F3NO.ClH/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15H,10-11,20H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.1265