Learn More
Norfloxacina Nicotinato, TRC
Código de producto. 30134390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134390 25 g 25 g
30132798 10 g 10 g
30006738 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN68102825G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118803-81-9
Fórmula molecular C16H18FN3O3 . C6H5NO2
Peso molecular (g/mol) 442.4
Sinónimo Mono[1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylate] 3-Pyridinecarboxylic Acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-mono-3-pyridinecarboxylate 3-Quinolinecarboxylic Acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid compd. with 3-Pyridinecarboxylic Acid
Nombre IUPAC 1-etil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazina-1-ilquinolina-3-ácido carboxílico; Ácido piridina-3-carboxílico
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3.OC(=O)c4cccnc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norfloxacin Nicotinate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18FN3O3.C6H5NO2/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20;8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23);1-4H,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.1652