Learn More
Éster metílico de norfloxacino, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de norfloxacino
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norfloxacin Methyl Ester |
| CAS | 75001-83-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Norfloxacin Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H20 F N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Norfloxacin Methyl Ester, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20FN3O3/c1-3-20-10-12(17(23)24-2)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)20)21-6-4-19-5-7-21/h8-10,19H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)OC)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3 |
| Nombre IUPAC | 1-etil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolina-3-carboxilato de metilo |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?