Learn More
Éster metílico de norfloxacino, Mikromol™
Código de producto. 17973786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17973786 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17973786 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0350.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de norfloxacino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norfloxacin Methyl Ester
CAS 75001-83-1
Nombres de analitos o componentes Norfloxacin Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 F N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Norfloxacin Methyl Ester, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20FN3O3/c1-3-20-10-12(17(23)24-2)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)20)21-6-4-19-5-7-21/h8-10,19H,3-7H2,1-2H3
SMILES CCN1C=C(C(=O)OC)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
Nombre IUPAC 1-etil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolina-3-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 333.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1489 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.