Learn More
Éster isopropílico de norfloxacino, Mikromol™
Descripción
Éster isopropílico de norfloxacino
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norfloxacin Isopropyl Ester |
| CAS | 1415841-37-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Norfloxacin Isopropyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H24 F N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Norfloxacin Isopropyl Ester, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid 1-methylethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24FN3O3/c1-4-22-11-14(19(25)26-12(2)3)18(24)13-9-15(20)17(10-16(13)22)23-7-5-21-6-8-23/h9-12,21H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3 |
| Nombre IUPAC | 1-etil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolina-3-carboxilato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |