Learn More
Éster etílico de norfloxacina, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de norfloxacina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norfloxacin Ethyl Ester |
| CAS | 74011-47-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Norfloxacin Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 F N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Norfloxacin Ethyl Ester, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, A 56199, Ethyl norfloxacin, Norfloxacin ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22FN3O3/c1-3-21-11-13(18(24)25-4-2)17(23)12-9-14(19)16(10-15(12)21)22-7-5-20-6-8-22/h9-11,20H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(CC)c2cc(N3CCNCC3)c(F)cc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-etil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |