Learn More
Norfloxacina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norfloxacin D8 (piperazine D8) |
| CAS | 1216601-32-9 |
| Fórmula molecular | C16 2H8 H10 F N3 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Norfloxacin-d8 (piperazine-d8), 1-Ethyl-6-fluoro-7-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, Norfloxacin D8 (piperazine D8) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)/i3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc3N(CC)C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-etil-6-fluoro-7-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 327.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1834 |