Learn More
Norfloxacina-d5, TRC
Product Code. 30414793
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Unit Size:
5 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30414793 5 mg 5 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30414793 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN6810035MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Norfloxacin D5
CAS 1015856-57-1
Fórmula molecular C16 2H5 H13 F N3 O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid','1-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, Norfloxacin-d5, Norfloxacin D5 (ethyl D5)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)/i1D3,2D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
Nombre IUPAC Ácido 6-fluoro-4-oxo-1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 324.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1646