Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norfloxacin-d5 |
| CAS | 1015856-57-1 |
| % máx. CAS | <100% |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 220°C to 223°C |
| Sinónimo | 6-Fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1-pentadeuteroethyl-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 324.36 g/mol |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Antibióticos |