Learn More
Clorhidrato de norfenfluramina, Mikromol™
Código de producto. 30049739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049739 100 mg 100 miligramos
30049908 25 mg 25 miligramos
30458746 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30049739 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0608.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de norfenfluramina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norfenfluramine Hydrochloride
CAS 673-18-7
Nombres de analitos o componentes Norfenfluramine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 F3 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Norfenfluramine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13;/h2-4,6-7H,5,14H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC(N)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 239.67
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0689 g/mol