Learn More
Noretinodrel, LoGiCal
Código de producto. 30458391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30458391 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30458391 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1170.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norethynodrel
CAS 68-23-5
Nombres de analitos o componentes Norethynodrel
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H26 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 19-Nor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy- (6CI,8CI), 13-Methyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17-tetradecahydro-15H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one, 17-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17α-Ethinyl-17β-hydroxy-Δ5(10)-estren-3-one, 17α-Ethynyl-17-hydroxy-5(10)-estren-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-5(10)-estrene-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-Δ5(10)-estren-3-one, 17α-Ethynylestr-5(10)-ene-17β-ol-3-one, 17α-Ethynylestra-5(10)-ene-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 3-Oxo-17β-hydroxy-17α-ethynyl-5(10)-estrene, Enidrel, NSC 15432, Norethinodrel, Norethynodrel, Noretynodrel, SC 4642, 19-Norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, (17α)-
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,16-18,22H,4-12H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-17-hidroxi-13-metil-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 298.42
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1933 g/mol