Learn More
Norethynodiol 17-Monoacetato, TRC
Código de producto. 30415311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415311 100 mg
30413530 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30415311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN676050100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2061-46-3
Fórmula molecular C22H30O3
Peso molecular (g/mol) 342.47
Sinónimo (3beta,17alpha)-19-Norpregn-4-en-20-yne-3,17-diol 17-Acetate, 19-Nor-17alpha-pregn-4-en-20-yne-3beta,17-diol 17-Acetate, 17alpha-Ethynyl-3beta-hydroxy-4-estrene-17beta-acetate, SC 12222
Nombre IUPAC [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-3-hidroxi-13-metil-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C[C@@H](O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norethynodiol 17-Monoacetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,16-20,24H,5-12H2,2-3H3/t16-,17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.2195