Learn More
Noretisterona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15507039 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15507039 5 g 5 g
15597029 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15507039 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 262890050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-22-4
Fórmula molecular C20H26O2
Peso molecular (g/mol) 298.42
Clave InChI VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Sinónimo norethindrone, norethisterone, norethisteron, micronor, 19-norethisterone, norcolut, noriday, norlutin, primolut-n, norethynodrone
PubChem CID 6230
ChEBI CHEBI:7627
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-17-hidroxi-13-metil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norethisterone
Punto de fusión 205.0°C to 206.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dioxane
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.42
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Norethisterone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.