Learn More
Noretisterona EP Impureza H, Mikromol™
Código de producto. 30051106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051106 25 mg 25 miligramos
30051841 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051106 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0218.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Noretisterona EP Impureza H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6beta,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one (6beta-Hydroxynorethisterone)
CAS 51724-44-8
Nombres de analitos o componentes 6beta,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one (6beta-Hydroxynorethisterone)
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H26 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6β,17-Dihydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one (6β-Hydroxynorethisterone), 6beta,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, Norethisterone Imp. H (EP), 6beta-Hydroxynorethisterone, Norethisterone Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,10,13-15,17-18,22-23H,4-9,11H2,2H3/t13-,14-,15-,17+,18-,19+,20+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Nombre IUPAC (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-6,17-dihidroxi-13-metil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 314.42
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1882 g/mol