Learn More
Impureza B de EP de noretisterona (impureza J de EP de acetato de noretisterona), Mikromol™
Descripción
Impureza B de EP de noretisterona (impureza J de EP de acetato de noretisterona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione) |
| CAS | 734-32-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H24 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Estr-4-ene-3,17-dione, Norethisterone Imp. B (EP), Norethisterone Acetate Imp. J (EP), Norethindrone USP Related Compound B, Norethindrone USP RC B, 19-Norandrost-4-ene-3,17-dione, Estr-4-ene-3,17-dione, Norandrostenedione, Norethindrone Related Compound B, Norethisterone Acetate Impurity J, Norethisterone Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-16H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-13-metil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Mostrar más |