Learn More
Noretindrona, TRC
Código de producto. 30409828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30409828 1 g
30421959 250 mg
30422560 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409828 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6760001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-22-4
Fórmula molecular C20 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 298.42
Sinónimo Norethisterone Acetate Imp. A (EP), Levonorgestrel Imp. U (EP), (17α)-17-Hydroxy-19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20 yn-3-one, 17α-Ethinyl-17β-hydroxy-δ4-estren-3-one, 17α-Ethinyl-19-nortestosterone, 17α-Ethinylestr-4-en-17β-ol-3-one, 17α-Ethynyl-17-hydroxy-4-estrene-3-one, 17α-Ethynyl-17-hydroxyest-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-17-hydroxyestr-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxyestr-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-19-nor-androst-4-en-17β-ol-3-one, 17α-Ethynyl-19-nortestosterone, 17α-Ethynyl-3-oxo-4-estren-17β-ol, 17β-Hydroxy-17α-ethynylestr-4-en-3-one, 19-Nor-17α-ethynyl-17β-hydroxy-4-androsten-3-one, 19-Nor-17α-ethynylandrosten-17β-ol-3-one, 19-Nor-17α-ethynyltestosterone, 19-Norandrost-4-en-3-one, 17α-ethynyl-17β-hydroxy-, 19-Nortestosterone, 17-ethynyl-, Anovule, Conludaf, Conludag, Estr-4-ene-17α-ethynyl-17β-ol-3-one, Ethinylnortestosterone, Ethynylnortestosterone, Gestest, Menzol, Micronett, Micronor, Micronovum, Mini-Pe, Mini-pill, NSC 9564, Nor-QD, Noralutin, Norcolut, Norethindrone, Norethisteron, Norethisterone, Norethynodrone, Noretisterone Dak, Norfor, Norgestin, Norluten, Norlutin, Norluton, Normapause, Norpregneninolone, Primolut N, Proluteasi, SC 4640, Triella, Utovlan
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norethisterone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1933
Porcentaje de pureza >95%