Learn More
Noretindrona, MP Biomedicals™
Código de producto. 11499231 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499231 5 g 5 g
11479231 0.25 g -
11489231 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499231 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215594694
CAS 68-22-4
Fórmula molecular C20H26O2
Peso molecular (g/mol) 298.426
Clave InChI VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Sinónimo norethindrone, norethisterone, norethisteron, micronor, 19-norethisterone, norcolut, noriday, norlutin, primolut-n, norethynodrone
PubChem CID 6230
ChEBI CHEBI:7627
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-17-hidroxi-13-metil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norethindrone
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.4
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Norethindrone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: norethindrone