Learn More
Noretindrona, MP Biomedicals™
Código de producto. 11479231 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479231 0.25 g -
11489231 1 g -
11499231 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479231 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215594683
CAS 68-22-4
Fórmula molecular C20H26O2
Peso molecular (g/mol) 298.426
Clave InChI VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Sinónimo norethindrone, norethisterone, norethisteron, micronor, 19-norethisterone, norcolut, noriday, norlutin, primolut-n, norethynodrone
PubChem CID 6230
ChEBI CHEBI:7627
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-17-hidroxi-13-metil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norethindrone
Color Blanco
Cantidad 0.25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.4
Forma física Powder