Learn More
Noretindrona Beta-D-Glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norethindrone beta-D-Glucuronide |
| CAS | 64701-11-7 |
| Fórmula molecular | C26H34O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (17alpha)-3-Oxo-19-norpregn-4-en-20-yn-17-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, Norethindrone Glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H34O8/c1-3-26(34-24-21(30)19(28)20(29)22(33-24)23(31)32)11-9-18-17-6-4-13-12-14(27)5-7-15(13)16(17)8-10-25(18,26)2/h1,12,15-22,24,28-30H,4-11H2,2H3,(H,31,32)/t15-,16+,17+,18-,19-,20-,21+,22-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)C#C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 474.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.2254 |