Learn More
Acetato de noretindrona, TRC
Código de producto. 30134477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134477 5 g 5 g
30133949 10 g 10 g
30005132 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6759905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-98-9
Fórmula molecular C22 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 340.46
Sinónimo Norethisterone Acetate, (17α)-17-(Acetyloxy)-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one acetate, 17-Acetoxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17α-Ethinyl-19-nortestosterone 17β-acetate, 17α-Ethinyl-19-nortestosterone acetate, 17α-Ethinyl-4-estrene-17β-ol-acetate-3-one, 17α-Ethynyl-19-nortestosterone acetate, 17β-Acetoxy-17α-ethinyl-4-estren-3-one, 17β-Acetoxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17β-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one acetate, 19-Norethisterone acetate, 19-Norethynyltestosterone acetate, Aygestin, Gynophase, Gynovlane, Milli-Anovlar, Milligynon, Miniphase, NSC 22844, Norethindrone 17-acetate, Norethindrone acetate, Norethisteron acetate, Norethisterone 17-acetate, Norethisterone acetate, Norethynyltestosterone acetate, Norethysterone acetate, Norlutate, Norlutin A, Norlutin acetate, Orlutate, Primolut-Nor, Progylut, SH 420
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantra-17-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norethisterone acetate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,17-20H,5-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.2038