Learn More
Norethindrone acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16478796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478796 100 mg 100 miligramos
16442286 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1710
MedChemExpress Norethindrone acetate is a female hormone used for the research of endometriosis.
Norethindrone acetate is a female hormone used for the research of endometriosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norethindrone acetate
CAS 51-98-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 19-Norethindrone acetate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES C#C[C@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4([H])[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O
Peso molecular (g/mol) 340.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.46
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation