Learn More
Noretandrolona 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30463398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463398 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463398 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1199.0011
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norethandrolone
CAS 52-78-8
Nombres de analitos o componentes Norethandrolone
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H30 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Norethandrolone, (17α)-17-Hydroxy-19-norpregn-4-en-3-one-d5, 17-Ethyl-19-nortestosterone, 17α-Ethyl-19-nortestosterone, 17α-Ethyl-17-hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17-ENT, CB 8022, NSC 70581, NSC 9893, Nileva, Nilevar, Pronabol, SC 5914, Solevar, U 6817;
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h12,15-18,22H,3-11H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES CC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-etil-17-hidroxi-13-metil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 302.45
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.2246 g/mol