Learn More
Ácido Sulfónico de Noradrenalina, TRC
Código de producto. 30041029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041029 50 mg 50 miligramos
30041271 100 mg 100 miligramos
30040759 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN67453050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24159-36-2
Fórmula molecular C8 H11 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 233.24
Sinónimo α-(Aminomethyl)-3,4-dihydroxy-benzenemethanesulfonic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-1-(3,4-dihidroxifenil)etanolsulfónico
SMILES NCC(c1ccc(O)c(O)c1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norepinephrine sulfonic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO5S/c9-4-8(15(12,13)14)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,10-11H,4,9H2,(H,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0358
Porcentaje de pureza >95%