Learn More
Norepinephrine, MedChemExpress
Código de producto. 16441696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16441696 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16441696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13715
MedChemExpress Norepinephrine (Levarterenol; L-Noradrenaline) is a potent adrenergic receptor (AR) agonist. Norepinephrine activates α1, α2, β1 receptors.
Norepinephrine (Levarterenol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norepinephrine
CAS 51-41-2
Color Caqui
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H11NO3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Levarterenol L-Noradrenaline
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (147.77 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CN)C=C1O
Peso molecular (g/mol) 169.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid