Learn More
Norepinephrine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16451696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16451696 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16451696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13715A
MedChemExpress Norepinephrine (Levarterenol; L-Noradrenaline) hydrochloride is a potent adrenergic receptor (AR) agonist. Norepinephrine activates α1, α2, β1 receptors.
Norepinephrine (Levarterenol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norepinephrine hydrochloride
CAS 329-56-6
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H12ClNO3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Levarterenol hydrochlorideL-Noradrenaline hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 250 mg/mL (1215.72 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 44 mg/mL (213.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CN)C=C1O.Cl
Peso molecular (g/mol) 205.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.64
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease