Learn More
Norepinephrine bitartrate monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16461696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461696 500 mg 500 miligramos
16441379 1 g 1 g
16438487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16461696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13715B
MedChemExpress Norepinephrine (Levarterenol; L-Noradrenaline) bitartrate monohydrate is a potent adrenergic receptor (AR) agonist. Norepinephrine activates α1, α2, β1 receptors.
Norepinephrine (Levarterenol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norepinephrine bitartrate monohydrate
CAS 108341-18-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H19NO10
Cantidad 500 mg
Sinónimo Levarterenol bitartrate monohydrateL-Noradrenaline bitartrate monohydrate
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (148.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (88.95 mM)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CN)C=C1O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.O
Peso molecular (g/mol) 337.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.28
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation