Learn More
Norell™ Tubos de muestra de RMN de vidrio de cuarzo
Description
Para sistemas de automuestreo y RMN de alto rendimiento. El Norell Estándar Series™ Los tubos de RMN se han desarrollado para ofrecer calidad y precisión. Se ha eliminado prácticamente toda la variación del fondo y de la pared, lo que mejora enormemente los tiempos de centelleo y la reproducibilidad de la muestra. Ya sea para monitorear una reacción, buscar un nuevo compuesto o hacer una RMN de rutina, el estándar Series™ Es el tubo preferido por los científicos de hoy. Todos los tubos tienen extremos pulidos, lo que los hace menos susceptibles a romperse. Se incluyen tapones de colores.
Specifications
Specifications
| Longitud (métrico) | 203 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo de muestras de NMR |
| Envase | Paquete de 25 |
| Diámetro exterior (métrico) | 4.97 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4.2 mm |
| Intensidad de campo | 300 Hz |
| Longitud (imperial) | 8 in |