Learn More
Norell™ Tubos de muestras económicos de 5 mm para RMN Standard Series™ Norell™
Código de producto. 12892336
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203 mm
Cantidad:
Paquete de 100
Paquete de 5
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
12892336 203 mm Paquete de 100 paquete de 100
12812346 203 mm Paquete de 5 -
12802346 178 mm Paquete de 5 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12892336 Proveedor Norell™ N.º de proveedor ST5008
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Perfectos para monitorizar reacciones, buscar nuevos compuestos o hacer RMN de rutina. Los tubos de muestras para RMN Standard Series™ Norell™ se han desarrollado para ofrecer calidad y precisión y son, actualmente, la opción favorita de los c
  • Para sistemas de automuestreo y RMN de alto rendimiento
  • Extremos pulidos para hacer que los tubos sean menos susceptibles a romperse
  • Tapones de colores incluidos
  • Se han eliminado prácticamente todas las variaciones en el fondo y la pared, por lo que los tiempos de inmersión y la reproducibilidad de las muestras han mejorado de forma considerable
  • Desechables
Especificaciones
Longitud (métrico) 203 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de muestras de NMR
Diámetro exterior (métrico) 4,9 mm
Diámetro interior (métrico) 4,2 mm
Para utilizar con (aplicación) RMN rutinario
Incluye Tapón
Cantidad Paquete de 100