Learn More
Norell™ Estándar Series™ Tubos de muestreo de RMN de precisión de 5 mm
Código de producto. 12892296
Cambiar vista
Click to view available options
Intensidad de campo:
200 MHz
300 MHx
300 MHz
Concentricity (Metric):
±0,007 mm
±0,010 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intensidad de campo Concentricity (Metric)
12892296 300 MHz ±0,007 mm
12832306 200 MHz ±0,010 mm
12812306 300 MHx ±0,010 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12892296 Proveedor Norell N.º de proveedor 506P7
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Perfectos para monitorizar reacciones, buscar nuevos compuestos o hacer RMN de rutina. Norell™ Estándar Series™ Los tubos de muestreo de RMN de precisión de 5 mm se han desarrollado para brindar calidad y precisión y son la mejor opción para los científicos actuales.
  • Para sistemas de automuestreo y RMN de alto rendimiento
  • Extremos pulidos para hacer que los tubos sean menos susceptibles a romperse
  • Tapones de colores incluidos
  • Se han eliminado prácticamente todas las variaciones en el fondo y la pared, por lo que los tiempos de inmersión y la reproducibilidad de las muestras han mejorado de forma considerable
Especificaciones
Concentricity (Metric) ±0,007 mm
Longitud (métrico) 178 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de muestras de NMR
Diámetro exterior (métrico) 4,97 mm
Diámetro interior (métrico) 4,2 mm
Intensidad de campo 300 MHz
Para utilizar con (aplicación) RMN rutinario
Incluye Tapón
Cantidad Paquete de 25