Learn More
Norell™ Tubos de muestra de RMN de vidrio de borosilicato de ultraprecisión
Código de producto. 12860026
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203 mm
Diámetro interior (métrico):
2,41 mm
4,2 mm
Camber (Metric):
0,006 mm
0,013 mm
0,019 mm
0,025 mm
0,035 mm
0,038 mm
Concentricity (Metric):
0,0040 mm
0,0050 mm
0,0070 mm
0,0100 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Camber (Metric) Concentricity (Metric)
12860026 178 mm 4,2 mm 0,013 mm 0,0050 mm
12880036 178 mm 2,41 mm 0,019 mm 0,0070 mm
12860036 178 mm 2,41 mm 0,013 mm 0,0050 mm
12840036 178 mm 2,41 mm 0,006 mm 0,0040 mm
12830046 203 mm 2,41 mm 0,038 mm 0,0100 mm
12810046 203 mm 2,41 mm 0,025 mm 0,0070 mm
12890036 203 mm 2,41 mm 0,019 mm 0,0070 mm
12870036 203 mm 2,41 mm 0,013 mm 0,0050 mm
12850036 203 mm 2,41 mm 0,006 mm 0,0040 mm
12830036 203 mm 4,2 mm 0,035 mm 0,0100 mm
12890026 203 mm 4,2 mm 0,019 mm 0,0070 mm
12870026 203 mm 4,2 mm 0,013 mm 0,0050 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 12860026 Proveedor Norell™ N.º de proveedor S55007
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para sistemas de automuestreo y RMN de alto rendimiento
  • Diseñados específicamente para RMN de alta resolución, los tubos en el Select Series™ se fabrican a partir de ASTM Vidrio de borosilicato tipo 1 clase A
  • Ya sea que se trate de hilado o no, de determinación de la estructura de moléculas pequeñas o de determinación de la estructura 3D de una proteína de membrana, el Norell™ Select Series™ Los tubos de RMN ofrecen un rendimiento, una reproducibilidad y una fiabilidad insuperables en comparación con otras marcas.
  • Debería ver una mejora inmediata en la resolución al calcular constantes de acoplamiento i o adquirir datos cercanos al nivel de ruido de su espectrofotómetro, lo que da como resultado una simetría de pico mejorada y tiempos de brillo mejorados.
  • A su vez, esto conduce a tiempos de análisis más cortos y un mejor rendimiento de las muestras.
  • Tampoco hay que preocuparse por la desgasificación por congelación/descongelación o estudios de alta temperatura, estos tubos pueden tolerar un choque térmico de hasta 200 °C.
  • Todos los tubos tienen extremos pulidos que los hacen menos susceptibles a las roturas
  • Se incluyen tapas de colores.
Especificaciones
Camber (Metric) 0,013 mm
Concentricity (Metric) 0,0050 mm
Longitud (métrico) 178 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de muestras de NMR
Envase Paquete de 5
Diámetro exterior (métrico) 4.97 mm
Diámetro interior (métrico) 4,2 mm
Incluye Tapones