Learn More
Válvulas de RMN de vidrio de borosilicato Norell™
Código de producto. 12872306
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203 mm
203 mm
Intensidad de campo:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Intensidad de campo Tamaño de la unidad
12872306 178 mm 400 MHz -
12852306 178 mm 300 MHz -
12802316 203 mm 600 MHz cada uno
12862306 203 mm 300 MHz -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12872306 Proveedor Norell N.º de proveedor S5400JY7YELLOW
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Especificaciones
Longitud (métrico) 178 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto J Young Válvula de RMN
Intensidad de campo 400 MHz
Para utilizar con (aplicación) tubo de 400 MHz
Incluye Junta hembra
Cantidad 1 unidad